Stampa…
Tiglic acid 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
138970250 138971000 138975000
ACRO138970250EA 27.9 EUR
ACRO138970250 ACRO138971000 ACRO138975000
Tiglic acid 98%
Tiglic acid
Formula: C₅H₈O₂
Punto di fusione: 61…65 °C
Densità: 0,96 g/cm³
Flash Pt: 95 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00066864
CAS Number: 80-59-1
EINECS: 201-295-0
UN: 3261
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Appearance White to beige Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 61 to 65 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %