Ethyl tiglate ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
A12029.14
A12029.22
A12029.14EA
40.8
EUR
A12029.14
A12029.22
Ethyl tiglate ≥98%
Ethyl tiglate
Purity: 98%
CAS No.: 5837-78-5
Molecular Formula: C7H12O2
Formula Weight: 128.17
Flash Point: 46°(114°F)
Refractive Index: 1.4340
Boiling Point: 156°
Beilstein Reference: 1720895
Merck Reference: 14,9433
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00015183
Formula:
C₇H₁₂O₂ Peso molecolare: 128,17 g/mol Punto di ebollizione: 156 °C Densità: 0,930 Flash Pt: 46 °C (114 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00015183 CAS Number: 5837-78-5 EINECS: 227-425-6 UN: 3272 ADR: 3,III Merck Index: 14,9433 |