1,3-Diisopropylimidazolium chloride ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97+%
CAS No.: 139143-09-2
Molecular Formula: C9H17ClN2
Formula Weight: 188.69
Melting Point: 182-186°
MDL No.: MFCD03840577
Formula:
C₉H₁₇ClN₂ Punto di fusione: 182…186 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03840577 CAS Number: 139143-09-2 |