5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
5-Bromo-2-trifluoromethylpyridine
Purity: 97%
CAS No.: 436799-32-5
Molecular Formula: C6H3BrF3N
Formula Weight: 226.00
Melting Point: 39-40°
Boiling Point: 76-78°/18mm
MDL No.: MFCD06657686
Formula:
C₆H₃BrF₃N Punto di ebollizione: 76…78 °C (18 mmHg) Punto di fusione: 39…40 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06657686 CAS Number: 436799-32-5 |