Stampa…
4-Methyl-5-nonanol ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
B23167.09 B23167.18 B23167.30
B23167.09EA 49.7 EUR
B23167.09 B23167.18 B23167.30
4-Methyl-5-nonanol ≥98%
4-Methyl-5-nonanol
Purity: 98% CAS No.: 154170-44-2 Molecular Formula: C10H22O Formula Weight: 158.29 Refractive Index: 1.4360
Formula: C₁₀H₂₂O
Peso molecolare: 158,29 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00046696
CAS Number: 154170-44-2