Stampa…
Idrossietil cellulosa per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Synonyms: Hydroxyethyl Cellulose
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22068.0100 8.22068.0500
8.22068.0100EA 42.4 EUR
8.22068.0100 8.22068.0500
Idrossietil cellulosa per sintesi, Sigma-Aldrich®
2-Hydroxyethylcellulose
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00072770
CAS Number: 9004-62-0
Visualizza i codici
Assay (cellulose ether) ≥92%
Bulk Density 350 kg/m3
pH (10 g/l, H₂O, 20 °C) neutral
Ignition Point 360 °C