Stampa…
2,4'-Dipiridile ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2,4-Bipyridine, 2,4'-Bipyridine
H27366.MD H27366.03
H27366.MDEA 92.3 EUR
H27366.MD H27366.03
2,4'-Dipiridile ≥97%
2,4'-Dipiridile
Purity: 97% CAS No.: 581-47-5 Molecular Formula: C10H8N2 Formula Weight: 156.19 Melting Point: 59-63° Boiling Point: 281° UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00006217
Formula: C₁₀H₈N₂
Peso molecolare: 156,19 g/mol
Punto di ebollizione: 281 °C
Punto di fusione: 59…63 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006217
CAS Number: 581-47-5
EINECS: 209-467-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III