Stampa…
Nonidet® P 40 Sostituto (NP-40), Millipore®
Fornitore: Merck Millipore Calbiochem
Attenzione
492016-100 492016-1000 492016-500
492016-100EA 143 EUR
492016-100 492016-1000 492016-500
Nonidet® P 40 Sostituto (NP-40), Millipore®
Nonidet® P 40 Substitute (NP-40)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00132851
CAS Number: 9016-45-9
EINECS: 500-024-6