Stampa…
Nonidet® P 40 Sostituto (NP-40) 10% in soluzione acquosa, Millipore®
Fornitore: Merck Millipore Calbiochem
492018-50 492018-500
492018-50EA 183 EUR
492018-50 492018-500
Nonidet® P 40 Sostituto (NP-40) 10% in soluzione acquosa, Millipore®
Nonidet® P 40 Substitute (NP-40)
MDL Number: MFCD00132851
CAS Number: 9016-45-9
EINECS: 500-024-6