Stampa…
Zirconium(IV) ethoxide 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
335450050 335450250
ACRO335450050EA 59.9 EUR
ACRO335450050 ACRO335450250
Zirconium(IV) ethoxide 99%
Zirconium(IV) ethoxide
Formula: C₈H₂₀O₄Zr
Punto di ebollizione: 235 °C (7mbar)
Punto di fusione: 200 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00015654
CAS Number: 18267-08-8
UN: 3181
ADR: 4.1,II
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥98.5 %