N-Methylisobutylamine ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98+%
CAS No.: 625-43-4
Molecular Formula: CH3NHCH2CH(CH3)2
Formula Weight: 87.16
Physical Form: Liquid
Density: 0.73
Boiling Point: 78°
UN No.: 2733
MDL No.: MFCD00015043
Formula:
C₅H₁₃N Punto di ebollizione: 78 °C Densità: 0,73 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00015043 CAS Number: 625-43-4 EINECS: 210-893-0 ADR: 3,II |