L-(-)-tert-Leucine (H-Tle-OH) ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
(S)-2-Amino-3,3-dimethylbutanoic acid, H-Tle-OH
Purity: 99%
CAS No.: 20859-02-3
Molecular Formula: C6H13NO2
Formula Weight: 131.18
Melting Point:
Formula:
C₆H₁₃NO₂ Punto di fusione: >300 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00064218 CAS Number: 20859-02-3 EINECS: 424-750-7 |