Cyclopentylacetic acid 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₁₂O₂ Punto di ebollizione: 133…134 °C (23 mmHg) Densità: 1,02 g/cm³ Flash Pt: 109 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001387 CAS Number: 1123-00-8 EINECS: 214-368-7 |
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4520 to 1.4540 (20°C, 589 nm) |
Titration with NaOH | ≥96.0 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |