Stampa…
Cloruro di didecildimetilammonio 50% in 2-propanol 40% (v/v)/water 60% (v/v) per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14364.0100 8.14364.1000
8.14364.0100EA 39.2 EUR
8.14364.0100 8.14364.1000
Cloruro di didecildimetilammonio 50% in 2-propanol 40% (v/v)/water 60% (v/v) per sintesi, Sigma-Aldrich®
Cloruro di didecildimetilammonio
Formula: C₂₂H₄₈ClN
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00066262
CAS Number: 7173-51-5
EINECS: 230-525-2
UN: 2920
ADR: 8 (3),II
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) soluble
Boiling Point 88 °C (1013 hPa)
Flash Point 29 °C
Density 0.90 g/cm3 (20 °C)
pH 6.5 - 8.0 (10 g/l, H2O, 20 °C)