1-Bromo-4-(ethylthio)benzene ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 97%
CAS No.: 30506-30-0
Molecular Formula: C8H9BrS
Formula Weight: 217.13
Refractive Index: 1.6069
Boiling Point: 109-111°/2mm
MDL No.: MFCD01318109
Formula:
C₈H₉BrS Punto di ebollizione: 109…111 °C (2 mmHg) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01318109 CAS Number: 30506-30-0 |