Stampa…
Cetil-dimetilammonio bromuro 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
211871000 211875000
ACRO211871000EA 68.8 EUR
ACRO211871000 ACRO211875000
Cetil-dimetilammonio bromuro 99%
Cetyldimethylethylammonium bromide
Formula: C₂₀H₄₄BrN
Punto di fusione: 190 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011774
CAS Number: 124-03-8
EINECS: 204-672-8
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 %