Dipentyl phthalate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Di-n-pentyl phthalate
Purity: 98%
CAS No.: 131-18-0
Molecular Formula: C18H26O4
Formula Weight: 306.41
Flash Point: 118°(244°F)
Odour: Odourless
Boiling Point: 342°
UN No.: 3082
MDL No.: MFCD00041934
Formula:
C₁₈H₂₆O₄ Punto di ebollizione: 342 °C Densità: 1,025 Flash Pt: 118 °C (244 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00041934 CAS Number: 131-18-0 EINECS: 205-017-9 UN: 3082 ADR: 9,III |