Stampa…
Dipentyl phthalate 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Di-n-pentyl phthalate
357360250 357361000 357365001
ACRO357360250EA 171 EUR
ACRO357360250 ACRO357361000 ACRO357365001
Dipentyl phthalate 97%
Dipentyl phthalate
Formula: C₁₈H₂₆O₄
Punto di ebollizione: 342 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –55 °C
Densità: 1,023 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00041934
CAS Number: 131-18-0
EINECS: 205-017-9
UN: 3082
ADR: 9,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4885 to 1.4905 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %