Stampa…
7-Bromo-1-heptanol 96%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
H54762.03 H54762.06
H54762.03EA 61.3 EUR
H54762.03 H54762.06
7-Bromo-1-heptanol 96%
7-Bromo-1-heptanol
Purity: 96% CAS No.: 10160-24-4 Molecular Formula: C7H15BrO Formula Weight: 195.10 Flash Point: 113°(235°F) Refractive Index: 1.4820 Boiling Point: 111-112°/4mm MDL No.: MFCD00041708
Formula: C₇H₁₅BrO
Peso molecolare: 195,10 g/mol
Punto di ebollizione: 111…112 °C (4 mmHg)
Densità: 1,269
Flash Pt: 113 °C (235 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00041708
CAS Number: 10160-24-4