Stampa…
Mineral oil, white (petroleum) leggero, purissimo
Fornitore: VWR Chemicals
Attenzione
J217-100MLEA 66.8 EUR
J217-100ML J217-500ML
Mineral oil, white (petroleum) leggero, purissimo
Mineral oil, white (petroleum)
Punto di ebollizione: 300 °C (1013 hPa)
Densità: 0,872 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00131611
CAS Number: 8042-47-5
EINECS: 232-455-8