Stampa…
(±)-2-Metiltetraidrofurano, anidro stabilizzato for grignard-reaction
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
392380025 392380010 392380100 392382500
ACRO392380025EA 365 EUR
ACRO392380025 ACRO392380010 ACRO392380100 ACRO392382500
(±)-2-Metiltetraidrofurano, anidro stabilizzato for grignard-reaction
(±)-2-Metiltetraidrofurano
Formula: C₅H₁₀O
Peso molecolare: 86.13 g/mol
Punto di ebollizione: 78…80 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –136 °C
Densità: 0.86 g/cm³
Flash Pt: –11 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005367
CAS Number: 96-47-9
EINECS: 202-507-4
UN: 2536
ADR: 3 II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.05 %
GC ≥99.0 %
Stabilizer 150 to 400 ppm BHT