Benzalconio cloruro 50% in soluzione acquosa per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
Formula:
C₆H₅CH₂N(CH₃)₂RCl (R=C₈H₁₇ to C₁₈H₃₇) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00145757 CAS Number: 63449-41-2 EINECS: 264-151-6 UN: 1760 ADR: 8,II |
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | -5 °C |
Boiling Point | 100 °C |
Flash Point | 160 - 170 °C |
Density | 0.978 - 0.988 g/cm3 (20 °C) |
pH | 5 - 7 (10 g/l, H2O, 20 °C) |
Synonyms | Benzalkonium chloride (50% aqueous solution) |