Stampa…
Zinco cloruro, anidro, per analisi
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
Synonyms: Zinc dichloride, Dichlorozinc, Zinc (II) chloride
N882-100GEA 147 EUR
N882-100G N882-500G
Zinco cloruro, anidro, per analisi
Zinco cloruro
Formula: ZnCl₂
Peso molecolare: 136.3 g/mol
Punto di ebollizione: 732
Punto di fusione: 283
Densità: 2.91 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011295
CAS Number: 7646-85-7
EINECS: 231-592-0
UN: 2331
ADR: 8 III
Merck Index: 13,10185
Visualizza i codici
Ammonium (NH₄) <0.5%
Nitrate (NO₃) <0.003%
Sulphate (SO₄) <0.05 %
Zinc Chloride (ZnCl₂) >98%
Zinc Oxide (ZnO) 0.6 - 0.7%