Argento ≥99.9% (metals basis), nanopowder APS 20-40 nm
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-22-4
Molecular Formula: Ag
Physical Form: No Oxide layer
Odour: Characteristic
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00003397
Formula:
Ag Peso molecolare: 107.87 g/mol Punto di ebollizione: 2212 Punto di fusione: 962 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003397 CAS Number: 7440-22-4 EINECS: 232-033-3 UN: 3077 ADR: 9 III Merck Index: 12,08647 |