Stampa…
N-Hydroxysuccinimide
Fornitore: Novabiochem (Part of Merck)
Synonyms: 1-Hydroxypyrrolidine-2,5-dione, NHS, HOSu
8.51056.0100 8.51056.0025
01-62-0009-100EA 116 EUR
01-62-0009-100 01-62-0009-25
N-Hydroxysuccinimide
N-Hydroxysuccinimide
Formula: C₄H₅NO₃
Punto di ebollizione: 363 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 93…95 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00005516
CAS Number: 6066-82-6
EINECS: 228-001-3