Stampa…
Regenerating hand creams, Handy Creme
Fornitore: Plum Safety
2461_U 2470
PLUM2461_UEA 3.7 EUR
PLUM2461_U PLUM2470
Regenerating hand creams, Handy Creme
Cura della pelle Creme Creme per le mani
Lotion-like regenerating skin care cream for dry and sensitive skin.
  • Without perfume
  • Helps the skin restore its natural barriere function
  • For dispenser systems MP2000
Attenzione: *I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904