Stampa…
Blu metilene 10 g/l in soluzione acquosa
Fornitore: VWR Chemicals
6129.1000EA 90.5 EUR
6129.1000 6129.9010
Blu metilene 10 g/l in soluzione acquosa
Blu metilene
Formula: C₁₆H₁₈ClN₃S
Densità: 1,01 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00150008
CAS Number: 61-73-4
EINECS: 200-515-2
Visualizza i codici
Identification Passes test
Control weight QC checked