Stampa…
Incubatori con doppia convezione, Heratherm®, Advanced Protocol Security
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
51028541 51028542 51028136 51028543 51028138 51028137
390-0479EA 3570 EUR
390-0479 390-0480 390-0473 390-0481 390-0475 390-0474
Incubatori con doppia convezione, Heratherm®, Advanced Protocol Security
Incubatori Incubatori standard
Gli incubatori Heratherm® Advanced Protocol sono caratterizzati da convezione forzata regolabile che consente all'utente di selezionare la velocità della ventola, per passare dallo 0 al 100%. La velocità dell'aria può essere regolata per offrire il flusso d'aria ottimale per l'applicazione. Queste unità sono consigliate per numerose applicazioni complesse in laboratorio, quali analisi della stabilità in alimenti, bevande e prodotti farmaceutici. Gli incubatori sono dotati di una camera interna in acciaio inox liscio con angoli arrotondati semplici da pulire e di uno sportello interno in vetro per osservare i campioni senza compromettere la stabilità della temperatura; uno sportello esterno bloccabile limita la possibilità di accedere. Le unità possono essere impilate una sull'altra per sfruttare meglio lo spazio, senza dover utilizzare attrezzi o dispositivi per l'impilaggio.
  • La procedura quotidiana di decontaminazione riduce il rischio di contaminazioni crociate; il ciclo a 140 °C è certificato da un istituto microbiologico accreditato (IBFE)
  • Interfaccia utente intuitiva con ampio display fluorescente, per impostare la temperatura in modo semplice
  • Sportello esterno bloccabile e allarme acustico se lo sportello viene lasciato aperto per maggiore sicurezza e accesso limitato
  • Dotate di serie di interfaccia RS232 e porta di accesso da 42 mm per consentire l'inserimento di sensori per un monitoraggio indipendente dei dati
Grazie al ciclo di decontaminazione a 140 °C, i microorganismi contaminanti sono ridotti al minimo: un risultato paragonabile a un ciclo di sterilizzazione di sei ore. I raccordi interni non necessitano di autoclavaggio. L'allarme di sovra e sottotemperatura offre una protezione sicura di campioni e incubatore. Il timer digitale avanzato spegne l'unità a un orario specifico, può essere utilizzato per interrompere la crescita delle cellule a un determinato orario ed è possibile scegliere tra le impostazioni a tempo reale o a ore. L'unità si accende e si spegne a orari determinati per un minor dispendio energetico quando non in uso. Le unità sono dotate di un collegamento per sensore per campioni opzionale che misura l'esatta temperatura del campione, visualizzata separatamente sul display.
Informazioni per l'ordine: Forniti con due ripiani in acciaio inox forato. È disponibile un'ampia gamma di opzioni e accessori, tra cui il sensore di temperatura opzionale e ripiani per diverse applicazioni. Lo sportello con cerniera a sinistra e le porte di accesso aggiuntive rientrano nelle opzioni montate in fabbrica. Per ulteriori dettagli contattare VWR.
Attenzione: * La variazione spaziale è leggermente superiore con la ventola spenta: in tal modo l'essiccazione dei campioni risulta ridotta.