VWR® Buffer Solutions, Secondary Standards
Fornitore: VWR Chemicals
84582.260EA
53.5
EUR
84582.260
84583.260
84580.260
84581.260
84584.260
84585.260
84586.260
84587.260
84593.260
VWR® Buffer Solutions, Secondary Standards
Soluzioni tampone
Tamponi pH
- Accuratezza: ±0,010 unità di pH (tranne il tampone 12.454 con precisione 0,050)
- Tracciabilità a standard NIST completa per la calibrazione ottimale del pH
- Soluzione standard a 25 °C
- Dati di dipendenza dalla temperatura stampati sulle etichette con numero di lotto e data di scadenza
Certificazioni: Soluzione standard a 25 °C conforme a DIN 17025.
Informazioni per l'ordine: Fornito con certificato di analisi dettagliato.