Stampa…
Incubatori a doppia convezione, Heratherm® Advanced Protocol
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
51028133 51028134 51028135 51028717 51028718 51028719
390-0470EA 2700 EUR
390-0470 390-0471 390-0472 390-0476 390-0477 390-0478
Incubatori a doppia convezione, Heratherm® Advanced Protocol
Incubatori Incubatori standard
Gli incubatori Heratherm® Advanced Protocol sono caratterizzati da convezione forzata regolabile che consente all'utente di selezionare la velocità della ventola, per passare dallo 0 al 100%. La velocità dell'aria può essere regolata per offrire il flusso d'aria ottimale per l'applicazione. Queste unità sono consigliate per numerose applicazioni complesse in laboratorio e per incubazione di uova, clonazione di geni e conservazione di terreni riscaldati. Gli incubatori sono dotati di una camera interna in acciaio inox liscio con angoli arrotondati semplici da pulire. I ripiani possono essereMore Product Information