Stampa…
Incubatori con convezione naturale, General Protocol Heratherm®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
51028131 51028132 51028130
390-0468EA 2400 EUR
390-0468 390-0469 390-0467
Incubatori con convezione naturale, General Protocol Heratherm®
Incubatori Incubatori standard
Gli incubatori Heratherm® General Protocol sono caratterizzati da una camera interna in acciaio inox liscio con sportello interno in vetro per osservare i campioni senza compromettere la stabilità della temperatura. La convezione naturale garantisce un flusso d'aria delicato per limitare l'essicazione dei terreni. Le unità sono consigliate per numerose applicazioni di routine nel laboratorio in ambito farmaceutico, medico, alimentare e nei laboratori microbiologici. Le unità hanno una procedura di calibrazione quotidiana semplice da eseguire e garantiscono la massima sicurezza del campione grazie all'allarme automatico di sovratemperatura, per proteggere campioni e incubatore.
  • Interfaccia utente intuitiva per impostazione semplice della temperatura con ampio display fluorescente semplice da leggere
  • Il versatile sistema a ripiani può essere rimosso in modo estremamente agevole, per pulire la camera senza difficoltà
  • I modelli sono dotati di serie di interfaccia RS232
  • Unità impilabili una sull'altra per sfruttare meglio gli spazi; non sono richiesti attrezzi o dispositivi per l'impilaggio
Informazioni per l'ordine: Fornito con due ripiani in acciaio inox forato. Sono disponibili numerose opzioni e accessori. Per ulteriori informazioni, contattare VWR.