Stampa…
Imbuti di sicurezza
Fornitore: ROETZMEIER SICHERH BEHAELTER
TR1 TK51 TK61 TR2 T2 T182 TS TR3 TR2V TK71-180 TK71 TK61-180 TK51-180 TK50-180 TK50 T180
119-2410EA 92.3 EUR
119-2410 119-0132 119-0133 119-0134 119-0131 119-0155 119-0153 119-0152 119-0151 119-0150 119-0149 119-0148 119-0147 119-0146 119-0145 119-0141
Imbuti di sicurezza
Imbuti Imbuti per sistemi di sicurezza
In acciaio inox.
  • Imbuti di sicurezza con attacco a vite per contenitori: protezione da riempimento eccessivo, parafiamma, messa a terra, collegamento a massa e testa di chiusura
  • Parafiamme amovibili per una pulizia agevole
  • Imbuti di sicurezza con coperchio di plastica: riempimento comodo e sicuro dei contenitori in plastica (ad esempio per i rifiuti di solventi)
  • Imbuti di sicurezza con filettatura a dente di sega da 2" (S56×4): riempimento sicuro di fusti combinati
  • Standard Edition I: Ø 120 mm, altezza al di sopra della filettatura 140 mm
  • Flat Edition II: Ø 180 mm, altezza al di sopra della filettatura 70 mm
  • Imbuti a inserimento con Ø 120 mm, senza testa di chiusura
Imbuti per il riempimento comodo e sicuro di contenitori di sicurezza e di altro tipo (ad es. contenitori in plastica).