Stampa…
Contenitori per trasporto sicuro
Fornitore: ROETZMEIER SICHERH BEHAELTER
01T 02T 05T 05KT 10KT 20KTL 10TZ 25TZ 05KTV 10KTV
119-2350EA 232 EUR
119-2350 119-2351 119-2352 119-2370 119-2371 119-0122 119-0157 119-0156 ROET05KTV 119-0209
Contenitori per trasporto sicuro
Taniche
Per trasporto sicuro (UN) di prodotti pericolosi in camion, treni, navi o aerei.
  • In acciaio inox di alta qualità e chimicamente resistente con guarnizioni in PTFE
  • Tutti i tipi di prodotti pericolosi con gruppo di confezionamento X
  • Per evitare l'uso di imballaggi a perdere non restituibili per il trasporto
  • Tappo a vite senza valvola di controllo pressione: disponibile anche con valvola di controllo pressione
  • Parafiamma rimovibile
Design approved according to ADR, RID, IMDG Code, ICAO-TI and GGVSEB.
Certificazioni: Design approvato a norma ADR, RID, codice IMDG, ICAO-TI e GGVSEB.
Informazioni per l'ordine: Botti 10 e 25 litri e tanica 20 litri sono dotati di vite di ventilazione separata per massimizzare la portata e consentire la decantazione in posizione orizzontale, se usato in combinazione con rubinetto a chiusura automatica (119-2401).