Stampa…
5-Iodo-2'-deoxyuridine (Idoxuridine) 98
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-((2R,4S,5R)-4-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-5-iodopyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, Idoxuridine, (+)-5-Iodo-2'-deoxyuridine
A11542.03 A11542.06
A11542.03EA 55.6 EUR
A11542.03 A11542.06
5-Iodo-2'-deoxyuridine (Idoxuridine) 98
5-Iodo-2'-deoxyuridine (Idoxuridine)
Purity: 98% CAS No.: 54-42-2 Molecular Formula: C9H11IN2O5 Formula Weight: 354.10 Odour: Odourless Melting Point: ca 190° dec. Beilstein Reference: 30397 Merck Reference: 14,4891 MDL No.: MFCD00134656
Formula: C₉H₁₁IN₂O₅
Peso molecolare: 354.10 g/mol
Punto di fusione: ∼ 190 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134656
CAS Number: 54-42-2
EINECS: 200-207-8