Stampa…
Citidina free base, white powder
Fornitore: MP Biomedicals
Synonyms: 4-Amino-1-((2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidin-2(1H)-one
02101459.5 0210145910 0210145980 0210145905
ICNA02101459.5EA 36.6 EUR
ICNA02101459.5 ICNA0210145910 ICNA0210145980 ICNA0210145905
Citidina free base, white powder
Cytidine
Soluble in water.
Formula: C₉H₁₃N₃O₅
Peso molecolare: 243,22 g/mol
Punto di fusione: 208…218 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006545
CAS Number: 65-46-3
EINECS: 200-610-9