AEBSF cloridrato (4 - (2-Aminoethil) benzenesulfonil fluoruro cloridrato), Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
|
Attenzione
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
Formula:
C₈H₁₁ClFNO₂S Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00132962 CAS Number: 30827-99-7 UN: 3261 ADR: 8,II |