Stampa…
AEBSF cloridrato (4 - (2-Aminoethil) benzenesulfonil fluoruro cloridrato), Millipore®
Fornitore: Merck Millipore Calbiochem
Attenzione
101500-1 101500-100 101500-50 101500-500
101500-1EA 1380 EUR
101500-1 101500.100 101500-50 101500.500
AEBSF cloridrato (4 - (2-Aminoethil) benzenesulfonil fluoruro cloridrato), Millipore®
AEBSF hydrochloride (4-(2-aminoethyl)benzenesulphonylfluoride hydrochloride)
Formula: C₈H₁₁ClFNO₂S
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00132962
CAS Number: 30827-99-7
UN: 3261
ADR: 8,II