Stampa…
AEBSF cloridrato (4 - (2-Aminoethil) benzenesulfonil fluoruro cloridrato)
Fornitore: PanReac AppliChem
Attenzione
A1421.0500 A1421.0001
A1421.0500EA 268 EUR
A1421.0500 A1421.0001
AEBSF cloridrato (4 - (2-Aminoethil) benzenesulfonil fluoruro cloridrato)
AEBSF hydrochloride (4-(2-aminoethyl)benzenesulphonylfluoride hydrochloride)
Formula: C₈H₁₁ClFNO₂S
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00132962
CAS Number: 30827-99-7
UN: 3261
ADR: 8,II