Stampa…
AEBSF cloridrato (4 - (2-Aminoethil) benzenesulfonil fluoruro cloridrato) 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
328110500 328110010
ACRO328110500EA 55.7 EUR
ACRO328110500 ACRO328110010
AEBSF cloridrato (4 - (2-Aminoethil) benzenesulfonil fluoruro cloridrato) 98%
AEBSF hydrochloride (4-(2-aminoethyl)benzenesulphonylfluoride hydrochloride)
Formula: C₈H₁₁ClFNO₂S
Punto di fusione: 175…177 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00132962
CAS Number: 30827-99-7
UN: 3261
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %