trans-Cinnamonitrile 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 1885-38-7
Molecular Formula: C9H7N
Formula Weight: 129.16
Flash Point: 126°(259°F)
Refractive Index: 1.6020
Melting Point: 18-20°
Boiling Point: 253-254°
MDL No.: MFCD00001930
Formula:
C₉H₇N Punto di ebollizione: 253…254 °C Punto di fusione: 18…20 °C Densità: 1,029 Flash Pt: 126 °C (259 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001930 CAS Number: 4360-47-8 EINECS: 217-552-5 |