Stampa…
trans-Cinnamonitrile predominantly trans 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: (E)-3-Phenylacrylonitrile, Cinnamonitrile
110380250 110381000 110380050
ACRO110380250EA 78.2 EUR
ACRO110380250 ACRO110381000 ACRO110380050
trans-Cinnamonitrile predominantly trans 97%
trans-Cinnamonitrile
Formula: C₉H₇N
Peso molecolare: 129,16 g/mol
Punto di fusione: 20 °C
Densità: 1,02 g/cm³
Flash Pt: 126 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001930
CAS Number: 1885-38-7
EINECS: 224-441-5
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5990 to 1.6040 (20°C, 589 nm)
GC ≤10 % (cis-Cinnamonitrile)