Stampa…
3-Methylglutaric anhydride 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
126870250 126870050
ACRO126870250EA 162 EUR
ACRO126870250 ACRO126870050
3-Methylglutaric anhydride 97%
3-Methylglutaric anhydride
Formula: C₆H₈O₃
Punto di ebollizione: 180…182 °C (25 mmHg)
Punto di fusione: 40…45 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006683
CAS Number: 4166-53-4
EINECS: 224-020-6
Visualizza i codici
Appearance White Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 40 to 45 °C
Assay ≥96.0 %