Stampa…
N-Tetradecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate (sulphobetaine-14, SB-14), Millipore®
Fornitore: Merck Millipore Calbiochem
693017-100 693017-25 693017-5 693017-500GM
693017-100EA 2940 EUR
693017-100 693017-25 693017-5 693017-500GM
N-Tetradecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate (sulphobetaine-14, SB-14), Millipore®
N-Tetradecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate (sulphobetaine-14, SB-14)
Formula: C₁₉H₄₁NO₃S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00036910
CAS Number: 14933-09-6
EINECS: 239-003-9