Stampa…
N-Dodecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate(sulphobetaine-12, SB-12), Millipore®
Fornitore: Merck Millipore Calbiochem
Pericolo
Synonyms: sulphobetaine-12, 3-(Dodecyldimethylammonio)propane-1-sulphonate, N-Dodecyl-n,n-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate
693015-25 693015-5 693015-1KG
693015-25EA 928 EUR
693015-25 693015-5 693015-1KG
N-Dodecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate(sulphobetaine-12, SB-12), Millipore®
N-Dodecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate(sulphobetaine-12, SB-12)
Formula: C₁₇H₃₇NO₃S
Peso molecolare: 335.55 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00036909
CAS Number: 14933-08-5
EINECS: 239-002-3
UN: 3261
ADR: 8 II