Stampa…
N-Decil-N, N-dimetil-3-ammonio-1-propansulfonato (Solfobetaina-10, SB-10), Millipore®
Fornitore: Merck Millipore Calbiochem
Attenzione
Synonyms: 3-[Dec-1-yl(dimethyl)ammonio]propane-1-sulphonate, 3-(Decyldimethylazaniumyl)propane-1-sulphonate
693021-100 693021-25 693021-5
693021-100EA 2960 EUR
693021-100 693021-25 693021-5
N-Decil-N, N-dimetil-3-ammonio-1-propansulfonato (Solfobetaina-10, SB-10), Millipore®
N-Decyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate(sulphobetaine-10, SB-10)
Formula: C₁₅H₃₃NO₃S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00036908
CAS Number: 15163-36-7