Stampa…
Betaina idrocloruro zS, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
MQ200
8.14633.0100 8.14633.1000
8.14633.0100EA 34.2 EUR
8.14633.0100 8.14633.1000
Betaina idrocloruro zS, Sigma-Aldrich®
Betaine hydrochloride
Formula: C₅H₁₂ClNO₂
Peso molecolare: 153.61 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011903
CAS Number: 590-46-5
EINECS: 209-683-1
Visualizza i codici
Solubility 647 g/l (25 °C)
Melting Point 242 - 246 °C
Molar Mass 153.61 g/mol
pH 1 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 400 °C