Betaina idrocloruro ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 590-46-5
Molecular Formula: (CH3)3NCH2CO2.HCl
Formula Weight: 153.61
Melting Point: ca 240° dec.
Beilstein Reference: 3916181
Merck Reference: 14,1179
MDL No.: MFCD00011903
Formula:
C₅H₁₂ClNO₂ Punto di fusione: ∼ 240 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011903 CAS Number: 590-46-5 EINECS: 209-683-1 Merck Index: 14,1179 |