4-Hydroxybenzenesulphonic acid 65% in soluzione acquosa, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
Formula:
C₆H₆O₄S Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00673723 CAS Number: 98-67-9 EINECS: 202-691-6 UN: 1803 ADR: 8,II |
Solubility | (20 °C) soluble |
Boiling Point | 100 °C |
Density | 1.33 g/cm3 (20 °C) |
pH | 1 (50 g/l, H2O, 20 °C) |
Synonyms | 4-Hydroxybenzenesulfonic acid |