3-Fluoro-4-methoxybenzyl bromide ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 331-61-3
Molecular Formula: C8H8BrFO
Formula Weight: 219.05
Odour: Pungent
Melting Point: 44-46°
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00671768
Formula:
C₈H₈BrFO Punto di fusione: 44…46 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00671768 CAS Number: 331-61-3 UN: 3261 ADR: 8,II |