Stampa…
3,5-Difluoro-4-methoxybenzyl bromide ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
H26526.03 H26526.06
H26526.03EA 89.2 EUR
H26526.03 H26526.06
3,5-Difluoro-4-methoxybenzyl bromide ≥97%
3,5-Difluoro-4-methoxybenzyl bromide
Purity: 97% CAS No.: 706786-42-7 Molecular Formula: C8H7BrF2O Formula Weight: 237.04 Melting Point: 39-42° UN No.: 3261 MDL No.: MFCD04115916
Formula: C₈H₇BrF₂O
Peso molecolare: 237.04 g/mol
Punto di fusione: 39…42 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115916
CAS Number: 706786-42-7
UN: 3261
ADR: 8 II